Merck
Z673676
Microflex® TRANQUILITY白色ニトリル検査用グローブ、パウダーフリー
size S
別名:
disposable glove
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
物質
white gloves
white nitrile
サイズ
S
無菌性
non-sterile
non-sterile
特徴
disposable
latex free
powder-free
包装
pack of 100 ea (boxes of 100)
package of 100 ea
メーカー/製品名
Microflex TQ-601-S
利用可能性
not available in EU
L × 厚み
9.5 in. (240 mm) × 3.1 mil (0.08 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
快適な着け心地と高い保護性能とを完璧なバランスで兼ね備えた、検査用の白色ニトリルグローブです。ラテックス不含で、天然ゴムに由来するタンパク質は含まれていません。薄手で柔らかく、毎日使える快適な手袋を必要とされる方に最適です。手にぴったりとフィットしますので、手先の感覚が損なわれることがなく、強いグリップも可能です。コンパクトな箱に収納されていますので、保管時に場所をとることもありません。
本製品のご使用は以下のような場合に適しています。
  • ラテックス不含の手袋が必要だがコストはかけられない
  • 快適で、手先の感覚が損なわれない手袋が必須
  • 小型の器具を毎日扱うため、濡れていても乾いていてもしっかりしたグリップが必要
厚さ:
  • 裾部:0.08 mm(3.1ミル)
  • 手掌部:0.08 mm(3.1ミル)
  • 指部:0.12 mm(4.7ミル)
  • 長さ:240 mm(9.5インチ)
法的情報
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
TRANQUILITY is a trademark of Microflex Medical Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)