Merck
Z671762
IKA® C-Magホットプレートスターラー
C-MAG HS4, AC/DC input 115 V AC, platform size 120 mm × 120 mm
別名:
ホットプレートマグネティックスターラー, マグネティックスターラー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102406
NACRES:
NB.76
物質
ceramic plate
特徴
CSA approved
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 3581001
IKA C-MAG HS 4 IKMAG
利用可能性
not available in EU
パラメーター
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
プラットフォームサイズ
120 mm × 120 mm
攪拌機容量
5 L
重量
6.5 lb
出力
250 watts (heater)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
C-MAG HS 4 IKMAG
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
  • Powerful motor for stirring quantities of up to 5 L (H2O)
  • Fixed safety circuit of 550°C
  • Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
  • Exact temperature setting via digital display (LED)
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z671762-1EA4061833575369