メーカー/製品名
Plas-Labs 890-THC/DT
利用可能性
not available in EU
内寸(高さ×幅×奥行)
26 in. × 41 in. × 28 in.
外寸(高さ×幅×奥行)
38 in. × 55 in. × 35 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Plas-Labs製の温度・湿度制御グローブボックスは、隔離された雰囲気の正確なコントロールを保つようデザインされています。乾燥トレインは室内の不活性ガスが利用できないときに使用することができます。最適の乾燥効率のために、モレキュラーシーブスは定期的に再生させてください。使いやすいタッチスクリーンは、パスワード保護されており、チャンバーの温度と湿度がスクリーン上に表示され、フルカラースクリーンで、室温と室内湿度も表示されます。
- 8ft.(2.4 m)の湿度(Rh)送信機センサーケーブル
- 主要チャンバーと移送チャンバーに、2個のインレット/アウトレットガスバルブ
- データロギングのためのシリアルポート接続
- 熱電アセンブリ(ペルチェ素子)
- ネブライザ
- 2個の乾燥トレイン容器(モレキュラーシーブス入り)と循環ポンプ
- CE準拠
法的情報
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)