包装
pack of 5 L
メーカー/製品名
Vacuubrand
詳細
This vacuum pump oil has excellent viscosity characteristics. Its good chemical resistance, low vapor pressure as well as its better stability when pumping oxidants such as acid and alkaline vapors, makes it superior compared to standard mineral oils. This oil is used for the first filling of RE / RZ / RC series pumps. Oils for rotary vane pumps
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)