おすすめの製品
AC/DC入力
230 V
230 V
詳細
torque <= 180 Ncm peak overload
特徴
CE compliant
メーカー/製品名
RZR 2052 control
Heidolph 501-20521-00
利用可能性
available only in EU
粘度測定範囲
≤40,000 (mPas)
パラメーター
30-1000 rpm speed
出力
100 watts
消費電力
140 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Constant speed under changing loads. Encapsulated housing, partly sealed against aggressive substances. For a limited time, accepts 200% peak overload. Automatic motor cut-out in a continuous overload situation. Enhanced digital display of torque and speed. Set speed displayed at standstill. Excellent mixing properties even of high viscosity substances. Torque calibration. Includes analogue interface and RS 232 C serial interface. Designed for continuous operation. Slim-line space-saving design. Includes chuck 10.5 mm. 3 year warranty.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)