特徴
CE compliant
メーカー/製品名
541-21009-00 (EU)
541-21009-03 (UK)
541-21009-04 (CH)
利用可能性
available only in EU
パラメーター
20-100 rpm speed
詳細
- Superior in hematology, medical diagnostics, materials testing and biochemistry.
- Comes with Easy-to-change universal adapter for use of various vessels
- Adapter for use of up to 20 test tubes at the same time (accessory)
- Comes with non-skid rubber mat
- Analogue rpm adjustable dial controls
- Protection class IP 21
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)