おすすめの製品
AC/DC入力
230 V
特徴
CE compliant
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
F25-EH
Julabo 9118625
利用可能性
available only in EU
パラメーター
-28-150 °C temp. range
0.35 bar pump pressure
15 L/min pump flow
±0.03 °C temp. stability
冷却能力
200 W (at 0 °C)
260 W (at 20 °C)
60 W (at -20 °C)
加熱能力
2 kw
バス開口部 W × L × D
12 cm × 14 cm × 14 cm
キャパシティ
4.5 L
容量
4.5 L
4500 mL
重量
30 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Extended working temperature ranges
- Suitable for use with flammable bath fluids
- Classification III according to DIN 12876-1
- LED temperature display
- Key pad allows automatic toggle to display actual values
- PID temperature control
- Adjustable high temperature cut off, with self protecting low liquid level for flammable bath fluids
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z654558-1EA | 4061833062685 |