Merck
Z654531
Julabo® circulators for flammable bath fluids
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
AC/DC入力
230 V
特徴
CE compliant
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 9118612
利用可能性
available only in EU
パラメーター
-20-150 °C temp. range
0.35 bar pump pressure
15 L/min pump flow
±0.03 °C temp. stability
冷却能力
100 W (at 0 °C)
160 W (at 20 °C)
加熱能力
2 kw
バス開口部 W × L × D
13 cm × 15 cm × 13 cm
キャパシティ
4.5 L
容量
4.5 L
4500 mL
重量
22 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Extended working temperature ranges
  • Suitable for use with flammable bath fluids
  • Classification III according to DIN 12876-1
  • LED temperature display
  • Key pad allows automatic toggle to display actual values
  • PID temperature control
  • Adjustable high temperature cut off, with self protecting low liquid level for flammable bath fluids
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)