Merck
Z653276
Julabo® HighTech series refrigerated/heating circulator
FP50-HL, AC/DC input 230 V AC, volume 8 L, temp. range -50-200 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
特徴
CE compliant
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
FP50-HL
Julabo 9312650
パラメーター
-50-200 °C temp. range
0.2-0.4 bar suction rate
0.4-0.7 bar pump pressure
22-26 L/min pump flow
冷却能力
160 W (at -40 °C)
500 W (at -20 °C)
800 W (at 0 °C)
900 W (at 20 °C)
W × L ×深さ
42 cm × 49 cm × 72 cm
bath opening W × L × depth
18 cm × 12 cm × 15 cm
キャパシティ
8 L
容量
8 L
8000 mL
重量
57 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
内部および外部循環路への温液の供給用 どのHighTechサーキュレーターも、オプションのPt 100温度センサーで外部システムを直接モニターできます。安全等級3。
  • ICC=インテリジェントカスケードコントロール
  • 自己調整コントローラー、調整可能なPID制御パラメーターで達成される、さまざまなシステムに最適な温度安定性
  • VFD_comfort表示、分解能 0.01°C
  • RS232およびRS485インターフェース、オプション:統合Profibus
  • 簡便なユーザーガイダンス、アナログ/デジタル設定値入力のためのLCDディスプレイ(HLモデルのみ)。表示分解能:99.99°Cまで0.01°C
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)