Merck
Z652822
Julabo® open circulating baths, M models
MB-5, AC/DC input 230 V AC, volume 4.5 L, temp. range 20-100 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
特徴
CE compliant
integrated cooling coil & bath cover
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
MB-5
Julabo 9142405
利用可能性
available only in EU
温度測定範囲
20-100 °C
パラメーター
10 L/min pump flow
20-100 °C temp. range
20-100 °C temp. range
±0.02 °C temp. stability
加熱能力
2 kw
W × L ×深さ
17 cm × 33 cm × 36 cm
bath opening W × L × depth
15 cm × 15 cm × 15 cm
キャパシティ
4.5 L
容量
4.5 L
4500 mL
重量
7 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ステンレス鋼製ブリッジの上にサーキュレーターを取り付けたバス。外部循環路への温度用途および/またはバスタンク内の同時作業にそのまま使用可能。
TopTechシリーズの特長:
  • ドリフト補償機能付きPID(比例積分微分)制御により温度2点を制御
  • 高輝度マルチディスプレイ(LED)を採用。最小目盛:0.1°C
  • 実測値の設定のほか、2種類の温度設定、警告温度(上方、下方の2点)の設定に使用するキーパッドを搭載。どちらかの警告温度に達するとアラーム(断続音)で通知
  • RS232インターフェースを介したオンライン通信
  • 動作停止温度が設定可能
  • 低液面保護機能:シャットダウン前にバスに再充填する機能
  • 絶対温度較正点(3点):内部および外部測定点に登録された温度を簡単に補正
  • MCモデルではポンプ圧の制御およびポンプ容量の電子制御が可能
カバーは別途ご注文いただく必要があります。
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)