Merck
Z651729
Quickfit® culture vessels
capacity 5,000 mL
別名:
FV5L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.22
物質
borosilicate glass
特徴
autoclavable
メーカー/製品名
Quickfit FV5L
利用可能性
available only in EU
not available in USA and Canada, ROW
H ×直径
290 mm × 181 mm
穴サイズ
100 mm
キャパシティ
5,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Ideal for fermentation and culture work
  • for use with Quickfit flat-flange lids and retaining clips
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)