物質
borosilicate glass
メーカー/製品名
Quickfit 1025/28/SC
利用可能性
available only in EU
キャパシティ
2,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コネクターの主要部分は薬品耐性のあるPTFEでできており、水以外の例えば油のような温度制御媒体と共に用いられます。 -20°C~200°Cまでの温度での用途にも適しています
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)