Merck
Z648469
Quickfit® bends with vacuum connection
socket joint: ST/NS 29/32, cone joint: ST/NS 29/32
別名:
RA3/44/SC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
cone joint: ST/NS29/32
socket joint: ST/NS29/32
メーカー/製品名
Quickfit RA 3/44/SC
利用可能性
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Socket to cone. With screw-thread adapter for flexible tubing.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)