Merck
Z645265
IKA® sieves for MF 10 basic microfine grinder drive
MF 0.25, 0.25mm, 1/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.74
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 2938900
サイズ
0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Note: Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)