Merck
Z645249
IKA® MF 10.1 cutting-grinding head
stainless steel, 1/cs
別名:
grinders, grinding mill
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.74
物質
stainless steel (milling chamber)
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 2870900
W × H × H
320 mm × 560 mm × 300 mm
適合性
suitable for
詳細
crushing fibrous substances such as paper and vegetation, but also for plastics and material with a low volume weight
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)