物質
stainless steel
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 2983000
適合性
suitable for (pulverizing substances with a Mohs hardness up to 9)
詳細
Stainless stell rackets for use with the IKA A11 Basic Analytical Mill, for breaking hard substances up to Mohs hardness 9,
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)