Key Documents
Z630039
IKA® HS 501 Horizontal shaker
AS501.1 Universal attachment
別名:
IKA® HS 501 horizontal shaker universal attachment, shaking plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.73
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
IKA 0008000200
W × D × H
480 mm × 500 mm × 120 mm
詳細
Using the universal attachment, all kinds of vessels can be adapted by universal, infinitely variable clamping rolls
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)