Merck
Z630004
IKA® A 11.2 basic grinding mill cutting blade
A 11.2 cutting blade, 1/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41101708
NACRES:
NB.74
物質
stainless steel
包装
pack of 1
case of 1 ×
メーカー/製品名
IKA 2905200
適合性
suitable for (pulverizing soft, fibrous grinding materials.)
詳細
Cutting blade for use with the IKA A11 Basic Analytical Mill, for cutting soft, fibrous ground material. Made of stainless steel
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)