Merck
Z618128
Binder FP Series HEPA Fresh Air Filter
HEPA-fresh air filter, Class EU14 to convert FED series
別名:
Binder 8012-0076
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104512
NACRES:
NB.24
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Binder
利用可能性
not available in USA and Canada