Merck
Z618004
Binder drying oven accessories
Safety device (TWW) class 3.1
別名:
Binder 8012-0032
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104512
NACRES:
NB.24
特徴
Temperature Safety Device for safe and consistent temperature regulation, Class 3.1 with visual alarm. For use with Binder units ED023 and ED400.
包装
pack of 1 ea
利用可能性
not available in USA
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)