Merck
Z612197
Julabo® recirculating coolers
FC600, AC/DC input 240 V AC, temperature -20-80 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103025
NACRES:
NB.77
AC/DC入力
240 V (FE500, FC600 and FC600S models)
特徴
CE compliant
メーカー/製品名
FC600
Julabo 9600060
利用可能性
not available in USA and Canada
温度測定範囲
-20 to -80 °C
パラメーター
-20-80 °C temperature
0.5-1.0 °C temp. stability
20 L/min pump flow
冷却能力
210 W (at -10°C)
400 W (at 5°C)
470 W (at 10°C)
600 W (at 20°C)
キャパシティ
6-8 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
環境に優しい冷却向け
  • 高速、強力、効率的
  • 簡単に充填
  • 省スペース設計
  • 実温度および設定温度用マルチディスプレイ(LED)、分解能は0.1°C
  • キーパッド設定
  • 高温および低温警告機能
  • 低騒音作動
  • ACC-アクティブ冷却制御、冷却用コンプレッサーは全温度域で作動します。
  • 強力モデル用比例冷却制御
  • 清掃を容易にして冷却性能を維持するために、排気グリッドを取り外すことができます。
  • 外乱によるオートシャットダウン
FCモデルには、調節可能なインレット/アウトレット温度比とRS232インターフェースが付いています。
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)