Merck
Z611255
Hirschmann® microcapillary pipette
tube capacity 50 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
eCl@ss:
32070100
NACRES:
NB.01
物質
glass
green
詳細
Genuine Schott® Duran glass
包装
pack of 250 ea
メーカー/製品名
Hirschmann 9600150
利用可能性
not available in USA and Canada
L
125 mm
チューブ容量
50 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Disposable pipettes with ringmark. The exact ringmark guarantees an accurate volume determination. Each micro capillary is color-coded to avoid mix ups. Useful for spotting TLC plates.
法的情報
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Schott is a registered trademark of Schott AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)