Merck
Z611190
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 80 mm × 0.8 mm × 1 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112203
NACRES:
NB.79
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
Hirschmann 9211080
L × 内径 × 外径
80 mm × 0.8 mm × 1 mm
チューブ直径
0.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z611190-1000EA4061833581414