Merck
Z610305
Hirschmann® volumetric pipette, Class AS
capacity 25 mL , 0.03 mL accuracy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
soda-lime glass
特徴
class AS
包装
pack of 6
メーカー/製品名
Hirschmann 1340170
利用可能性
not available in USA and Canada
H
520 mm
キャパシティ
25 mL , 0.03 mL accuracy
amber graduations
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Conformity certified with dated batch identification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories.
法的情報
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)