Merck
Z609811
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 8.0 mm × 9.5 mm, L 10 m
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105108
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 10 m
メーカー/製品名
Bohlender
利用可能性
not available in USA and Canada
内径 × 外径
8.0 mm × 9.5 mm
L
10 m
壁サイズ
0.75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)