メーカー/製品名
Bohlender
利用可能性
not available in USA and Canada
フィッティング
GL 18 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
未使用のPTFE膜ガスケット付きのこのPPS製ネジブタは、最高250°Cの温度でも高い機械的ストレスに耐えられます。このガスケットは、多方向性の繊維パターンを持つPTFE膜からなります。媒体が曝露するのはPTFE膜のみです。
法的情報
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)