Merck
Z609447
Bohlender PTFE funnels
diam. 100 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Bohlender
利用可能性
not available in USA and Canada
直径
100 mm
ステム内径 × 外径
6 mm × 14 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)