Merck
Z607029
Bohlender PTFE beaker
capacity 100 mL, white
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
PTFE
メーカー/製品名
Bohlender
利用可能性
not available in USA and Canada
キャパシティ
100 mL
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With spout and reinforced rim, thick-walled, smooth interior surface.
その他情報
Browse all plastic beakers
法的情報
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)