Merck
Z568295
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
capacity 250 mL, neck joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom flask
ジョイント
joint: ST/NS neck24/40
無菌性
non-sterile
特徴
Hose barb dimensions: Serrated bard 10 mm, which then tapers to 13 mm
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)