Merck
Z568147
Wilmad®低圧/真空NMRチューブ(LPV)
frequency 500 MHz, L 8 in.
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Wilmad NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
物質
colorless tube
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Wilmad 528-LPV-8
パラメーター
500 MHz frequency
L
8 in.
キャンバー
13 μm
同心性
25 μm
直径
5 mm
チューブ直径
5 mm
壁厚
0.7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NMRおよびEPR分光法用の新しい低圧用/真空用チューブ。従来の気密チューブと比較して、シール面が4倍大きいため漏れがなくなり、耐用期間が大幅に延びます。真空~1バールをわずかに超える圧力で、空気に敏感または揮発性の液体サンプルに便利な火炎不使用のシーリングソリューションを提供します。
特徴:
  • グリースレスPTFEピストンにより、100%汚染のないシールが得られます。軸対称設計により、スピニング実験での使用を保証します。
  • 経済的であり信頼性があります。
注意:ガラスの性質上、加圧または真空下でのチューブの性能は保証できないため、高圧または低圧で使用する場合は細心の注意を払う必要があります。こうした条件で作業する場合は、常に適切な安全シールドを使用する必要があります。
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z568147-1EA4061832800479