Key Documents
Z567507
Ace photochemical reaction assembly
capacity 250 mL, AC/DC input 230 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
特徴
CE compliant: no
メーカー/製品名
Ace Glass 7861-410
利用可能性
not available in EU
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
すぐ操作するために必要な全パーツがそろっています。ホウケイ酸のリアクターには、すりガラスジョイントの代わりにねじ込み式のコネクションが内側に取り付けられています。ブッシングとFETFE®Oリングが石英浸潤ウェルと圧縮シールを形成します。ウェルの内側には取り外し可能な冷却管が入っています。リアクターにはスパージ管用にST 14/20斜めジョイント、コンデンサー用にST 24/40用に垂直ジョイント1箇所、温度計用に#7エース・スレッド1箇所があります。容量から、全容積(実容積)は全体の約40~50%であることが示されています。完成組み立て品にはリアクター、石英浸漬ウェル、スパージ管、38×8 mmスターラーバー、#7温度計ブッシングとOリング、#50ブッシング、Oリング、長さ3 mで内径4.8 mmのFEPチューブ、スタンド、450ワットランプ、450ワットが含まれています。
240 V仕様製品は、欧州とイギリスのプラグの両方を備えています。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)