メーカー/製品名
Plas-Labs 800-UV/18
テクニック
PCR: suitable
詳細
PCR UV殺菌ライトパッケージは、254 nmの波長により、Plas-Labs PCR UV チャンバーないの全ての表面を殺菌します。 使用前後の15分間、ライトを点灯してください。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)