Merck
Z564095
Ace filter reactor system
capacity 1 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
キャパシティ
1 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ろ過反応装置を組み立てると、一段階や多段階反応と、ろ過を同じ容器内で行うことができます。厚手ガラス製、互換性のあるフィルター、機械的撹拌、4インチまたは6インチのSchottフランジが特長です。
特長:3×24/40ジョイント付き60 mmヘッド部、4×24/40ジョイント付き100 mmヘッド部
アプリケーション:
  • 微粒子がろ過ケーキへと流れ落ちる可能性のある酸化還元反応
  • 物質は確実に含まれ、目的の産物またはナノ粒子がろ液に含まれる場合のナノテクノロジー
  • 圧力またはNPT接続金具とチューブ経由で加圧ヘッドを通じてガス導入可能なシンプルなバイオリアクター
  • 染料/色素や他の粘性溶液
本製品の構成内容
  • 厚手ガラス製のリアクター本体とヘッド部、CAPFEのOリング、SS製のクイックリリース式クランプ
  • Ace Thred PTFE製ボトムフィルターアダプター、Oリング、ろ過器支持台、PTFE製ネジ式アダプター、Oリング、PTFE製ボトムバルブ
  • 耐剥離性の撹拌用軸受
  • ガラス製の撹拌軸、PTFE製のアジテーター部品付き
  • 補助漏斗
  • ウエスト冷却器
  • サポートパッケージには、ホールドプレート、スタンド、チェーンクランプ、ホルダーが含まれます。
  • PTFE製ストッパー
  • IKAスターラーモーター用チャックアダプター
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z564095-1EA4061832350431