Merck
Z561592
Thermco® 浸没線付温度計
temperature -10-250 °C, immersion L 150 mm, glass
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.79
詳細
spirit-filled
特徴
subdivision 1.0 °C
メーカー/製品名
Thermco Products, Inc.
温度測定範囲
-10-250 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Extended immersion for deep flasks or kettles.
法的情報
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.