Key Documents
Z560480
Sigma-Aldrich
Aldrich®較正済みクロマトグラフィーカラム、溶媒リザーバー付き
reservoir volume 100 mL, top joint: threaded 29/32, column volume 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
NACRES:
NB.51
物質
PTFE stopcock
ジョイント
top joint: threaded29/32
グレード
for chromatography
テクニック
HPLC: suitable
カラム外径 × 有効長
19 mm × 813 mm
カラム容積
100 mL
リザーバー容積
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3