物質
PTFE stopcock
ジョイント
top joint: threaded45/50
グレード
for chromatography
テクニック
HPLC: suitable
カラム外径 × 有効長
57 mm × 508 mm
カラム容積
1000 mL
リザーバー容積
1000 mL
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)