ジョイント
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS24/40
詳細
anti-climb
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Application: for use between the vapor tube and rotary evaporator flask to prevent solvent from being drawn into condenser in case of "bumping. Tapered sidewalls eliminate hold up common to round style adapters and permits continuous washing with condensed solvent.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)