メーカー/製品名
Julabo 8970416
詳細
Cooling coil for retrofitting shaking water baths SW22/SW23. The cooling coil is screwed into the water bath through the drain tap. Once installed, the bath may be operated near or slightly below the ambient temperature.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)