物質
nickel plated (finish)
包装
pkg of 1 ea
L
210 mm
最大口開き
6-12 mm
関連するカテゴリー
詳細
Nickel-plated finish is corrosion resistant. Knurled thumbscrew thightens jaw to hold objects firmly.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z556866-1EA | 4061832119281 |