Merck
Z556572
Sigma-Aldrich
Aldrich® ultra Benchclamp
single adjustment, size S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.35
サイズ
S
詳細
3-prong
L ×直径
102 mm × 8 mm , arm
最大口開き
0-23 mm
プラグW
6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)