Key Documents
Z556564
Sigma-Aldrich
Aldrich® gas reducing flask inlet joint
joint: threaded 45/50
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
物質
glass
ジョイント
joint: threaded45/50
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
詳細
還元フラスコ用トップの交換。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)