詳細
丸底フラスコをSure/Storフラスコとして転用するためのアダプターです。
注:J Youngバルブは現在販売されていません。当社ガラス製品試験部(Glass Center)が試験および認定を行ったAldrichブランドの高品質バルブが他にございますので、そちらをお求めください。
注:J Youngバルブは現在販売されていません。当社ガラス製品試験部(Glass Center)が試験および認定を行ったAldrichブランドの高品質バルブが他にございますので、そちらをお求めください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sure/Stor is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z556378-1EA | 4061832113166 |