Merck
Z554464
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner VerSAfunnel
capacity 350 mL, disc diam. 50 mm, porosity 145-175 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
詳細
PTFE cup gaskets
キャパシティ
350 mL
ディスク直径
50 mm
ステム内径 × 外径
8 mm × 12 mm
ポアサイズ
145-175 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Modular Buchner funnel components for maximum versatility and economy.
Interchangeable and replaceable components permit the use of a wide range of funnel porosities and capacities at minimal expense. It is no longer necessary to replace an entire Buchner funnel because of a clogged filter frit, broken rim or stem.
Features:
  • Five interchangeable frit porosities: 4 microns up to 175 microns
  • PTFE cup gasket seals edge of frit during use
  • Replaceable components: frits, gaskets, funnel tops, bottoms, and connectors
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
VerSAFunnel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z554464-1EA4061832119045