Merck
Z552062
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum adapter with SafetyBarb® hose connector
straight port, female joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
female joint: ST/NS24/40
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
交換用SafetyBarbホースコネクタZ547786(直管)またはZ547883(曲管)をご注文ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z552062-1EA4061832118611