Merck
Z551619
Chemat UV curer
AC/DC input 120 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
メーカー/製品名
Chemat
利用可能性
not available in EU
パラメーター
6 rpm speed (turnplate)
W × L
8 1/4 in. × 9 1/2 in.
出力
4 W (per tube)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
感光性の皮膜および薄膜の硬化に特化したUV硬化装置です。2種類のUV光源を搭載しています。波長はそれぞれ365 nmと246 nmです。
仕様:
UVランプ(4 W電球)4個
波長:246 nm、365 nm
ターンテーブル回転速度:5~6 rpm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)