Merck
Z551589
Chemat precision spin-coater
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
別名:
Chemat spin-coater, Spin-coater
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.79
詳細
2-stage
stability <1%
特徴
CE compliant
> 2.1 cfm vacuum
メーカー/製品名
Chemat
パラメーター
1000-8000 rpm speed (3-60 seconds Stage 2)
500-2500 rpm speed (2-18 seconds Stage 1)
W × H × D
8 1/2 in. × 8 1/2 in. × 10 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These compatible, easy-to-use devices provide a convenient step-by-step method for processing metalorganic polymer solutions. A two-stage spin process allows dispensing at low speeds and homogenizing the coating at high speeds.
The chucks for these spin-coaters must be ordered separately.
必要ですが提供されていません
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)