物質
glass bottle
polypropylene cap (with poly-vinyl liner)
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (70-400)
特徴
with cap
包装
pkg of 24 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216970
キャパシティ
500 mL (16 oz)
直径× H
76 mm × 145 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ideal for use as sample bottles. They are also useful for dry powders, soil samples, and specimen storage. All bottles are made of clear, Type III soda lime glass.
特徴および利点
• Wide-mouth design for efficient addition and removal of contents• Clear glass allows for easy viewing of contents• Graduated in both milliliters and ounces• Available in a variety of cap / liner combinations, caps bagged• Manufactured from soda-lime glass conforming to USP Type III and ASTM E438, Type II requirements
法的情報
Valumetric is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)