Merck
Z550833
Spilfyter® hazmat spill control, polypropylene
Pad, W × L 16 in. × 18 in., double weight
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131905
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 100 ea
W × L
16 in. × 18 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Spilfyter®製品は、特別に考案された糸屑フリー、100% PP製の実質的に不活性な布地から作られ、接触するどの液体も吸収します。廃棄物を(粘度にもよりますが)30秒で、製品の重量の10倍まで吸収できます。十分に吸収したSpilfyter®製品は、米国連邦政府、州、地域の規制に従って埋め立て、中和、または焼却できます。
法的情報
Spilfyter is a registered trademark of National Packaging Services Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)