Merck
Z549681
Sigma-Aldrich
High-vacuum valve adapter
male joint: ST/NS 19/22
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
male joint: ST/NS19/22
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For high-vacuum applications. Features a high-vacuum PTFE valve. For use with 1/4in. I.D. tubing.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)