Merck
Z549541
Sigma-Aldrich
ストップコックアダプター
straight PTFE stopcock, joint: ST/NS 29/32
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
物質
straight PTFE stopcock
ジョイント
joint: ST/NS29/32
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glass and PTFE stopcocks have a 2 mm bore and accommodate 1/4 in. I.D. tubing. Can be used in vacuum or atmospheric applications.